Anti-SPIRE2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
042239-PE
USBI042239-PEEA 884 EUR InStock
USBI042239-PE
Anti-SPIRE2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SPIRE2 (spire-type actin nucleation factor 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité