Anti-SSC5D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
042324
USBI042324EA 649 EUR InStock
USBI042324
Anti-SSC5D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SSC5D (scavenger receptor cysteine rich domain containing (5 domains))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité