Anti-TMCO5B Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
042919-PE
USBI042919-PEEA 884 EUR InStock
USBI042919-PE
Anti-TMCO5B Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TMCO5B (transmembrane and coiled-coil domains 5B, pseudogene)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité