Anti-UBE2C Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
043512-BIOTIN
USBI043512-BIOTINEA 884 EUR InStock
USBI043512-BIOTIN
Anti-UBE2C Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: UBE2C (ubiquitin-conjugating enzyme E2C)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité