Anti-USP12 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
043655-APC
USBI043655-APCEA 884 EUR InStock
USBI043655-APC
Anti-USP12 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: USP12 (ubiquitin specific peptidase 12)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité