Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FIGF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: US Biological
043717-BIOTIN
USBI043717-BIOTINEA 616 EUR InStock
USBI043717-BIOTIN
Anti-FIGF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA1:1000; Immunochemistry: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: FIGF (c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité