Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.81]
Fournisseur: US Biological
044578
USBI044578EA 540 EUR InStock
USBI044578
Anti-TNFSF13B Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.81]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF13B (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.81
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité