Anti-Caspase-11, p20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Flamy-2]
Fournisseur: US Biological
044635
USBI044635EA 472 EUR InStock
USBI044635
Anti-Caspase-11, p20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Flamy-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Caspase-11, p20
Clonality: Monoclonal
Clone: Flamy-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité