Anti-DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
044744
USBI044744EA 439 EUR InStock
USBI044744
Anti-DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DLL1 (delta-like 1 (Drosophila))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité