Anti-FGF-23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG322-3]
Fournisseur: US Biological
044808
USBI044808EA 408 EUR InStock
USBI044808
Anti-FGF-23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG322-3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGF-23
Clonality: Monoclonal
Clone: FG322-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité