Anti-GITRL Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
044848
USBI044848EA 431 EUR InStock
USBI044848
Anti-GITRL Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GITRL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité