Anti-Neutrophils, blocking Rat Monoclonal Antibody [clone: Nimp-R14]
Fournisseur: US Biological
045083
USBI045083EA 463 EUR InStock
USBI045083
Anti-Neutrophils, blocking Rat Monoclonal Antibody [clone: Nimp-R14]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neutrophils, blocking
Clonality: Monoclonal
Clone: Nimp-R14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité