Anti-POSTN Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Stiny-3]
Fournisseur: US Biological
045139
USBI045139EA 561 EUR InStock
USBI045139
Anti-POSTN Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Stiny-3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POSTN (periostin, osteoblast specific factor)
Clonality: Monoclonal
Clone: Stiny-3
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité