Anti-NT5E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4-2B5]
Fournisseur: US Biological
122766
USBI122766EA 623 EUR InStock
USBI122766
Anti-NT5E Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4-2B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NT5E (5'-nucleotidase, ecto (CD73))
Clonality: monoclonal
Clone: 4C4-2B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité