Anti-ACAD8 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
122844
USBI122844EA 623 EUR InStock
USBI122844
Anti-ACAD8 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACAD8 (acyl-CoA dehydrogenase family, member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité