Anti-ALG12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E3]
Fournisseur: US Biological
123229
USBI123229EA 623 EUR InStock
USBI123229
Anti-ALG12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALG12 (ALG12, alpha-1,6-mannosyltransferase)
Clonality: monoclonal
Clone: 5000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité