Anti-APLP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B5]
Fournisseur: US Biological
123404
USBI123404EA 623 EUR InStock
USBI123404
Anti-APLP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APLP2 (amyloid beta (A4) precursor-like protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité