Anti-ASB10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Fournisseur: US Biological
123595
USBI123595EA 623 EUR InStock
USBI123595
Anti-ASB10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASB10 (ankyrin repeat and SOCS box containing 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité