Anti-ATP6V0D1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Fournisseur: US Biological
123719
USBI123719EA 623 EUR InStock
USBI123719
Anti-ATP6V0D1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ATP6V0D1 (ATPase, H+ transporting, lysosomal 38kDa, V0 subunit d1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité