Anti-ATP6V1B2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1]
Fournisseur: US Biological
123726
USBI123726EA 623 EUR InStock
USBI123726
Anti-ATP6V1B2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP6V1B2 (ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B2)
Clonality: monoclonal
Clone: M1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité