Anti-ATRAID Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D2]
Fournisseur: US Biological
123753
USBI123753EA 623 EUR InStock
USBI123753
Anti-ATRAID Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATRAID (all-trans retinoic acid-induced differentiation factor)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité