Anti-BAZ1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F6]
Fournisseur: US Biological
123843
USBI123843EA 623 EUR InStock
USBI123843
Anti-BAZ1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAZ1A (bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité