Anti-BBS7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Fournisseur: US Biological
123855
USBI123855EA 623 EUR InStock
USBI123855
Anti-BBS7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BBS7 (Bardet-Biedl syndrome 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité