Anti-CA12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D4]
Fournisseur: US Biological
124182
USBI124182EA 623 EUR InStock
USBI124182
Anti-CA12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA12 (carbonic anhydrase XII)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité