Anti-CABP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G11]
Fournisseur: US Biological
124202
USBI124202EA 623 EUR InStock
USBI124202
Anti-CABP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CABP4 (calcium binding protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 5G11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité