Anti-CAMP Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
124307
USBI124307EA 623 EUR InStock
USBI124307
Anti-CAMP Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAMP (cathelicidin antimicrobial peptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité