Anti-CAP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A2]
Fournisseur: US Biological
124315
USBI124315EA 623 EUR InStock
USBI124315
Anti-CAP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAP1 (CAP, adenylate cyclase-associated protein 1 (yeast))
Clonality: monoclonal
Clone: 4A2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité