Anti-CD28 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
124596
USBI124596EA 655 EUR InStock
USBI124596
Anti-CD28 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD28 (CD28 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG USBI124596
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité