Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Fournisseur: US Biological
124675
USBI124675EA 623 EUR InStock
USBI124675
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD7 (CD7 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité