Anti-Choline Acetyltransferase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H7]
Fournisseur: US Biological
124965
USBI124965EA 623 EUR InStock
USBI124965
Anti-Choline Acetyltransferase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Choline Acetyltransferase
Clonality: monoclonal
Clone: 1H7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité