Anti-CMTM3 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125115
USBI125115EA 623 EUR InStock
USBI125115
Anti-CMTM3 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CMTM3 (CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité