Anti-CFI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B3]
Fournisseur: US Biological
125209
USBI125209EA 623 EUR InStock
USBI125209
Anti-CFI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFI (complement factor I)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité