Anti-CTDP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4]
Fournisseur: US Biological
125435
USBI125435EA 623 EUR InStock
USBI125435
Anti-CTDP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: CTDP1 (CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, subunit 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 3G4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité