Anti-CXCL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A11]
Fournisseur: US Biological
125496
USBI125496EA 623 EUR InStock
USBI125496
Anti-CXCL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXCL1 (chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha))
Clonality: monoclonal
Clone: 7A11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité