Anti-Cyclophilin G Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125547
USBI125547EA 662 EUR InStock
USBI125547
Anti-Cyclophilin G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyclophilin G
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité