Anti-DDX42 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125733
USBI125733EA 623 EUR InStock
USBI125733
Anti-DDX42 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DDX42 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 42)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité