Anti-DGKG Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125799
USBI125799EA 623 EUR InStock
USBI125799
Anti-DGKG Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DGKG (diacylglycerol kinase, gamma 90kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité