Anti-DPH5 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125998
USBI125998EA 623 EUR InStock
USBI125998
Anti-DPH5 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPH5 (diphthamide biosynthesis 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité