Anti-USP17L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Fournisseur: US Biological
126047
USBI126047EA 623 EUR InStock
USBI126047
Anti-USP17L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USP17L2 (ubiquitin specific peptidase 17-like family member 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 3G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité