Anti-Elongin B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F6]
Fournisseur: US Biological
126294
USBI126294EA 623 EUR InStock
USBI126294
Anti-Elongin B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Elongin B
Clonality: monoclonal
Clone: 6F6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité