Anti-FABP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
126556
USBI126556EA 662 EUR InStock
USBI126556
Anti-FABP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FABP6 (fatty acid binding protein 6, ileal)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité