Anti-FKBP14 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
126828
USBI126828EA 623 EUR InStock
USBI126828
Anti-FKBP14 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FKBP14 (FK506 binding protein 14, 22 kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité