Anti-FLT3LG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4]
Fournisseur: US Biological
126897
USBI126897EA 623 EUR InStock
USBI126897
Anti-FLT3LG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLT3LG (fms-related tyrosine kinase 3 ligand)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité