Anti-GATM Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
127192
USBI127192EA 623 EUR InStock
USBI127192
Anti-GATM Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GATM (glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité