Anti-GNB5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A3]
Fournisseur: US Biological
127423
USBI127423EA 623 EUR InStock
USBI127423
Anti-GNB5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GNB5 (guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité