Anti-GPR176 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
127497
USBI127497EA 623 EUR InStock
USBI127497
Anti-GPR176 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR176 (G protein-coupled receptor 176)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité