Anti-GRIN2C Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
127544
USBI127544EA 623 EUR InStock
USBI127544
Anti-GRIN2C Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN2C (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité