Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
127620
USBI127620EA 662 EUR InStock
USBI127620
Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSTZ1 (glutathione S-transferase zeta 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité