Anti-HECTD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D6]
Fournisseur: US Biological
127788
USBI127788EA 623 EUR InStock
USBI127788
Anti-HECTD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: HECTD2 (HECT domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 3D6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité