Anti-HERPUD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
127807
USBI127807EA 662 EUR InStock
USBI127807
Anti-HERPUD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HERPUD1 (homocysteine-inducible, endoplasmic reticulum stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité